Dimethylsulfoxid, extra dry 99.7+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
326881000
326880010
326880025
326881000.EA
2850
CZK
326881000.
326880010.
326880025.
Dimethylsulfoxid, extra dry 99.7+%, AcroSeal®
Dimethylsulfoxid
Vzorec:
(CH₃)₂SO MW: 78.14 Bod varu: 189 °C (760 mmHg) Bod tání: 18.4 °C Hustota: 1.1 g/cm³ Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002089 CAS číslo: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.70 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |