Tisk…
Dimethylsulfoxid 99.9% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
167850010 167850025 167851000 167852500
ACRO167850010EA 4710 CZK
ACRO167850010 ACRO167850025 ACRO167851000 ACRO167852500
Dimethylsulfoxid 99.9% for spectroscopy
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002089
CAS číslo: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.85 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %