Tisk…
Tetramethylthiuram monosulphide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17259.14 A17259.22
A17259.14EA 793 CZK
A17259.14 A17259.22
Tetramethylthiuram monosulphide ≥97%
Tetramethylthiuram monosulphide
Purity: 97% CAS No.: 97-74-5 Molecular Formula: C6H12N2S3 Formula Weight: 208.37 Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 1775650
Vzorec: C₆H₁₂N₂S₃
Bod tání: 106…110 °C
Hustota: 1,37
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014870
CAS číslo: 97-74-5
EINECS: 202-605-7
UN: 3077
ADR: 9,III