Thiram ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 97%
CAS No.: 137-26-8
Molecular Formula: C6H12N2S4
Formula Weight: 240.43
Flash Point: 89°(192°F)
Melting Point: 152-155°
Boiling Point: 129°/20mm
Beilstein Reference: 1725821
Merck Reference: 14,9371
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008325
Vzorec:
C₆H₁₂N₂S₄ Bod varu: 129 °C (20 mmHg) Bod tání: 152…155 °C Hustota: 1,300 Bod vzplanutí: 89 °C (192 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008325 CAS číslo: 137-26-8 EINECS: 205-286-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,9371 |