Tisk…
Thiram 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
138480010 138480050 138485000
ACRO138480010EA 3600 CZK
ACRO138480010 ACRO138480050 ACRO138485000
Thiram 97%
Thiram
Vzorec: C₆H₁₂N₂S₄
Bod varu: 129 °C (20 mmHg)
Bod tání: >145 °C
Hustota: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008325
CAS číslo: 137-26-8
EINECS: 205-286-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09510
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥142 °C
Assay ≥96.0 %
Loss on drying ≤0.5 %
Additional info additive: 0.5 to 2.5% oil
Particle size ≤0.1 % Residue on 150 micron sieve
Ash ≤0.5 %