Tisk…
Disulphiram, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tetraethylthiuram disulphide, 1,1',1'',1'''-{Disulphanediylbis[(thioxomethylene)-nitrilo]}tetraethane, Bis(diethylthiocarbamoyl) disulphide
86720-1KG 86720-250G 86720-50G
SIAL86720-1KGEA 5210 CZK
SIAL86720-1KG SIAL86720-250G SIAL86720-50G
Disulphiram, Sigma-Aldrich®
Disulphiram
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂S₄
MW: 296,55 g/mol
Bod varu: 369 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009048
CAS číslo: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03399