Tisk…
Disulphiram 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tetraethylthiuram disulphide, 1,1',1'',1'''-{Disulphanediylbis[(thioxomethylene)-nitrilo]}tetraethane, Bis(diethylthiocarbamoyl) disulphide
138120250 138125000 138120025
ACRO138120250EA 706 CZK
ACRO138120250 ACRO138125000 ACRO138120025
Disulphiram 97%
Disulphiram
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂S₄
MW: 296,55 g/mol
Bod varu: 117 °C (23hPa)
Bod tání: 70…74 °C
Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009048
CAS číslo: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03399
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 74 °C
Water ≤1.0 % (KF)
HPLC ≥96.0 %
Ash ≤0.3 % (900°C)