Diallyl sulphide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 592-88-1
Molecular Formula: C6H10S
Formula Weight: 114.21
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4895
Odour: Unpleasant
Melting Point: -83°
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1736016
Merck Reference: 14,297
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008658
Vzorec:
C₆H₁₀S Bod varu: 137…138 °C Bod tání: –83 °C Hustota: 0,889 Bod vzplanutí: 23 °C (73 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008658 CAS číslo: 592-88-1 EINECS: 209-775-1 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,297 |