Diallyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W202800-100G-K
W202800-1KG-K
W202800-5KG-K
SIALW202800-100G-KEA
3780
CZK
SIALW202800-100G-K
SIALW202800-1KG-K
SIALW202800-5KG-K
Diallyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Diallyl disulphide
Vzorec:
C₆H₁₀S₂ MW: 146,28 g/mol Bod varu: 198 °C (1013 hPa) Hustota: 1,0237 g/cm³ (15 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008656 CAS číslo: 2179-57-9 EINECS: 218-548-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |