Diallyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
317691-100G
317691-25G
SIAL317691-100GEA
4120
CZK
SIAL317691-100G
SIAL317691-25G
Diallyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Diallyl disulphide
Vzorec:
C₆H₁₀S₂ Bod varu: 198 °C (1013 hPa) Hustota: 1,0237 g/cm³ (15 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008656 CAS číslo: 2179-57-9 EINECS: 218-548-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |