Tisk…
Sulfid seleničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
257710-100G 257710-25G
SIAL257710-100GEA 13010 CZK
SIAL257710-100G SIAL257710-25G
Sulfid seleničitý, Sigma-Aldrich®
Sulfid seleničitý
Vzorec: S₂Se
Bod varu: –112 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,03 g/cm³ (–65 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011227
CAS číslo: 7488-56-4
EINECS: 231-303-8
UN: 2657
ADR: 6.1,II