Sulfid seleničitý ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
42943.14
42943.22
42943.36
42943.14EA
1930
CZK
42943.14
42943.22
42943.36
Sulfid seleničitý ≥94%
Sulfid seleničitý
Purity: 94%
CAS No.: 7488-56-4
Molecular Formula: SeS2
Formula Weight: 143.09
Physical Form: Powder
Melting Point:
Vzorec:
S₂Se MW: 143.09 Bod varu: -112 Dec. Hustota: 0.03 g/cm³ (–65 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011227 CAS číslo: 7488-56-4 EINECS: 231-303-8 UN: 2657 ADR: 6.1 II |