Tisk…
Sulfamát amonný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ammonium sulphamidate, Ammonium amidosulphonate
423390050 423391000 423395000 423390025
ACRO423390050EA 953 CZK
ACRO423390050 ACRO423391000 ACRO423395000 ACRO423390025
Sulfamát amonný ACS
Sulfamát amonný
Vzorec: H₆N₂O₃S
MW: 114.13
Bod tání: 132…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011429
CAS číslo: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Merck Index: 12,00589
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Melting point 132.0 to 134.0°C
Residue after ignition ≤0.10 %
Titration ≥98.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %