Tisk…
Kyselina sulfamová, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
86040-100GEA 1650 CZK
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
Kyselina sulfamová, Supelco®
Kyselina sulfamová
Vzorec: H₃NO₃S
MW: 97.09
Bod varu: 247
Bod tání: 205
Hustota: 2.15
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011603
CAS číslo: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40cfdd55a5a6a2037574f30d4690126ca5827927&vid=39269aa2fb9a58362a74b90470488c2b86e267dd&prid=web&clid=SAPDAM