Tisk…
Kyselina sulfamová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
481505-25G 481505-5G
SIAL481505-25GEA 7490 CZK
SIAL481505-25G SIAL481505-5G
Kyselina sulfamová, Sigma-Aldrich®
Kyselina sulfamová
Vzorec: H₃NO₃S
MW: 97,09 g/mol
Bod varu: 247 °C (1013 hPa)
Bod tání: 205 °C
Hustota: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011603
CAS číslo: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM