Kyselina sulfamová ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
20672.187EA
1090
CZK
20672.187
20672.234
20672.297
Kyselina sulfamová ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kyselina sulfamová
Vzorec:
H₃NO₃S Bod varu: 247 °C (1013 hPa) Bod tání: 205 °C Hustota: 2,15 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011603 CAS číslo: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Merck Index: 13,09006 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Ignition residue | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |