Tisk…
Kyselina sulfamová 99, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
20671.297EA 1270 CZK
20671.297 20671.468 20671.366
Kyselina sulfamová 99, TECHNICAL
Kyselina sulfamová
Vzorec: H₃NO₃S
MW: 97.09
Bod varu: 247
Bod tání: 205
Hustota: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011603
CAS číslo: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %