Kyselina sulfamová, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00103.0100
1.00103.0250
1.00103.0100EA
2900
CZK
1.00103.0100
1.00103.0250
Kyselina sulfamová, EMSURE® p.a., Supelco®
Kyselina sulfamová
Vzorec:
H₃NO₃S Bod varu: 247 °C (1013 hPa) Bod tání: 205 °C Hustota: 2,15 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011603 CAS číslo: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Merck Index: 13,09006 |
|
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 213 g/l (20 °C) |
Melting Point | 205 °C (decomposition) |
Molar Mass | 97.08 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Density | 2.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1.2 (10 g/l, H2O) |