Tisk…
Kyselina sulfamová, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
Synonyms: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
1828.0250EA 3470 CZK
1828.0250 1828.1000
Kyselina sulfamová, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kyselina sulfamová
Vzorec: H₃NO₃S
MW: 97.09
Bod varu: 247
Bod tání: 205
Hustota: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011603
CAS číslo: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay min. 99.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Residue after Ignition max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5