Kyselina sulfamová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18836.0E
A18836.22
A18836.36
A18836.0EEA
3510
CZK
A18836.0E
A18836.22
A18836.36
Kyselina sulfamová ≥98%
Kyselina sulfamová
Purity: 98+%
CAS No.: 5329-14-6
Molecular Formula: H3NO3S
Formula Weight: 97.09
Odour: Odourless
pH: 1.2
Melting Point: ca 205° dec.
Merck Reference: 14,8921
UN No.: 2967
MDL No.: MFCD00011603
Vzorec:
H₃NO₃S Bod varu: 247 °C (1013 hPa) Hustota: 2,12 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011603 CAS číslo: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Merck Index: 14,8921 |