Kyselina sulfamová ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44510.14
44510.22
44510.36
44510.14EA
1200
CZK
44510.14
44510.22
44510.36
Kyselina sulfamová ≥99.99% (metals basis)
Kyselina sulfamová
Purity: 99.99%
CAS No.: 5329-14-6
Molecular Formula: H2NSO3H
Formula Weight: 97.09
Physical Form: Crystalline
Density: 2.12
pH: 1.2
Melting Point: ca 205° dec.
Merck Reference: 14,8921
UN No.: 2967
MDL No.: MFCD00011603
Vzorec:
H₃NO₃S Bod varu: 247 °C (1013 hPa) Hustota: 2,12 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011603 CAS číslo: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Merck Index: 14,8921 |