Tisk…
Kyselina chlorsírová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Chlorosulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
571024-100G 571024-1KG 571024-5G
SIAL571024-100GEA 2170 CZK
SIAL571024-100G SIAL571024-1KG SIAL571024-5G
Kyselina chlorsírová, Sigma-Aldrich®
Kyselina chlorsírová
Vzorec: HClO₃S
MW: 116,52 g/mol
Bod varu: 152 °C (1013 hPa)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011523
CAS číslo: 7790-94-5
EINECS: 232-234-6
UN: 1754
ADR: 8,I
Merck Index: 12,02218