Kyselina chlorsírová 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Chlorosulphonic acid
304490010
304491000
304495000
304490025
ACRO304490010EA
2960
CZK
ACRO304490010
ACRO304491000
ACRO304495000
ACRO304490025
Kyselina chlorsírová 97%
Kyselina chlorsírová
Vzorec:
HClO₃S MW: 116,52 g/mol Bod varu: 151…152 °C (760 mmHg) Bod tání: –80 °C Hustota: 1,75 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011523 CAS číslo: 7790-94-5 EINECS: 232-234-6 UN: 1754 ADR: 8, Merck Index: 12,02218 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Slightly hazy viscous liquid |
Titration | ≥96.0 % |