Tisk…
Sulfurylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07997.0250 8.07997.1000
8.07997.0250EA 2760 CZK
8.07997.0250 8.07997.1000
Sulfurylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sulfurylchlorid
Vzorec: Cl₂O₂S
Bod varu: 69,1 °C (1013 hPa)
Bod tání: –54 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011451
CAS číslo: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 1834
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 12,09153