Tisk…
Sulfurylchlorid 98.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
169450010 169450025 169450250
ACRO169450010EA 2050 CZK
ACRO169450010 ACRO169450025 ACRO169450250
Sulfurylchlorid 98.5%
Sulfurylchlorid
Vzorec: Cl₂O₂S
Bod varu: 69,1 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,667 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011451
CAS číslo: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 1834
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,09153
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Titration Argentometric ≥98.0 % (ex Cl)
Free chlorine ≤0.1 %
Sulfur dioxide (SO2) ≤0.5 %