Tisk…
thionylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
230464-100ML 230464-1L 230464-5ML
SIAL230464-100MLEA 1640 CZK
SIAL230464-100ML SIAL230464-1L SIAL230464-5ML
thionylchlorid, Sigma-Aldrich®
thionylchlorid
Vzorec: Cl₂OS
Bod varu: 76 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,64 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011449
CAS číslo: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485