Tisk…
thionylchlorid 99.7%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
382662500 382660010 382660025
382662500.EA 1480 CZK
382662500. 382660010. 382660025.
thionylchlorid 99.7%
thionylchlorid
Vzorec: Cl₂OS
Bod varu: 76 °C (1013 hPa)
Bod tání: –105 °C
Hustota: 1,64 g/cm³
MDL Number: MFCD00011449
CAS číslo: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.6 % (SOCl2)
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.05 % (SCl2 + S2Cl2)