Tisk…
thionylchlorid 99.5+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
169490010 169490250 169491000 169495000 169490025
ACRO169490010EA 1980 CZK
ACRO169490010 ACRO169490250 ACRO169491000 ACRO169495000 ACRO169490025
thionylchlorid 99.5+%
thionylchlorid
Vzorec: Cl₂OS
Bod varu: 76 °C (1013 hPa)
Bod tání: –105 °C
Hustota: 1,64 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011449
CAS číslo: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤0.5 % Sulfuryl chloride
HPLC ≥96.0 %