Tisk…
Chlorosulphonyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
691399-10KG 691399-1KG
SIAL691399-10KGEA 57420 CZK
SIAL691399-10KG SIAL691399-1KG
Chlorosulphonyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Chlorosulphonyl isocyanate
Vzorec: CClNO₃S
Bod varu: 107 °C (1013 hPa)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011608
CAS číslo: 1189-71-5
EINECS: 214-715-2
UN: 3264
ADR: 8,I