Tisk…
Chlorosulphonyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
142662-100G 142662-1KG 142662-25G
SIAL142662-100GEA 4120 CZK
SIAL142662-100G SIAL142662-1KG SIAL142662-25G
Chlorosulphonyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Chlorosulphonyl isocyanate
Vzorec: CClNO₃S
Bod varu: 107 °C (1013 hPa)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011608
CAS číslo: 1189-71-5
EINECS: 214-715-2
UN: 3264
ADR: 8,I