Tisk…
Chlorosulphonyl isocyanate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
162040050 162040500 162042500 162040010
ACRO162040050EA 989 CZK
ACRO162040050 ACRO162040500 ACRO162042500 ACRO162040010
Chlorosulphonyl isocyanate 98+%
Chlorosulphonyl isocyanate
Vzorec: CClNO₃S
Bod varu: 106 °C (760 mmHg)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1,626 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011608
CAS číslo: 1189-71-5
EINECS: 214-715-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.0 %