Tellurium tetrachloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
205338-100G
205338-25G
205338-5G
SIAL205338-100GEA
18530
CZK
SIAL205338-100G
SIAL205338-25G
SIAL205338-5G
Tellurium tetrachloride, Sigma-Aldrich®
Tellurium tetrachloride
Vzorec:
Cl₄Te Bod varu: 380 °C (1013 hPa) Bod tání: 224 °C Hustota: 3,01 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011262 CAS číslo: 10026-07-0 EINECS: 233-055-6 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,09279 |