Tisk…
Selenium tetrachloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Selenium(IV) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
323527-10G 323527-50G
SIAL323527-10GEA 2390 CZK
SIAL323527-10G SIAL323527-50G
Selenium tetrachloride, Sigma-Aldrich®
Selenium tetrachloride
Vzorec: Cl₄Se
MW: 220.77
Bod tání: 330
Hustota: 2.68 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011225
CAS číslo: 10026-03-6
EINECS: 233-053-5
UN: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08582