Chlorid sirný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
157759-1KG
157759-250G
157759-50G
SIAL157759-1KGEA
2580
CZK
SIAL157759-1KG
SIAL157759-250G
SIAL157759-50G
Chlorid sirný, Sigma-Aldrich®
Chlorid sirný
Vzorec:
Cl₂S₂ Bod varu: 138 °C (1013 hPa) Bod tání: –76 °C Hustota: 1,68 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 118 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
10025-67-9 EINECS: 233-036-2 UN: 1828 ADR: 8,I Merck Index: 12,09143 |