Tisk…
Síran amonný ≥99.0%, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
A5132-1KG A5132-5KG
A5132-1KGEA 1490 CZK
A5132-1KG A5132-5KG
Síran amonný ≥99.0%, Reagent Grade
Síran amonný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Bod tání: 350 °C
Hustota: 1,760 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003391
CAS číslo: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 3 ppm
Selenium (Se) Max. 5 ppm