Tisk…
Síran amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A4418-100G A4418-1KG A4418-500G A4418-5KG
SIALA4418-100GEA 1700 CZK
SIALA4418-100G SIALA4418-1KG SIALA4418-500G SIALA4418-5KG
Síran amonný, Sigma-Aldrich®
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Bod tání: 336…339 °C
Hustota: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003391
CAS číslo: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559