Tisk…
Síran amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
204501-250G 204501-50G
SIAL204501-250GEA 13990 CZK
SIAL204501-250G SIAL204501-50G
Síran amonný, Sigma-Aldrich®
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Bod tání: 336…339 °C
Hustota: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003391
CAS číslo: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559