Tisk…
Síran amonný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
21332.293EA 1120 CZK
21332.293 21332.362 21332.460
Síran amonný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Bod tání: 336…339 °C
Hustota: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003391
CAS číslo: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm