Síran amonný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01217.0100
1.01217.1000
1.01217.5000
1.01217.0100EA
953
CZK
1.01217.0100
1.01217.1000
1.01217.5000
Síran amonný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Síran amonný
Vzorec:
(NH₄)₂SO₄ Bod tání: 336…339 °C Hustota: 1,78 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003391 CAS číslo: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 754 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 132.14 g/mol |
Bulk Density | 850 kg/m3 |
Density | 1.77 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 (100 g/l, H2O) |