Tisk…
Síran amonný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01209.0050 1.01209.0500
1.01209.0050EA 3450 CZK
1.01209.0050 1.01209.0500
Síran amonný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Bod tání: 336…339 °C
Hustota: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003391
CAS číslo: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 754 g/l (20 °C)
Molar Mass 132.14 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.77 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O)