Tisk…
Síran amonný ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
A11682.0B A11682.0I
A11682.0BEA 1200 CZK
A11682.0B A11682.0I
Síran amonný ≥98%
Síran amonný
Purity: 98+% CAS No.: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Formula Weight: 132.14 Melting Point: ca 280° dec. Merck Reference: 14,555 MDL No.: MFCD00003391
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Hustota: 1,769
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003391
CAS číslo: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 14,555