Síran amonný ≥99.95% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
89363.22
89363.36
89363.A3
89363.22EA
1400
CZK
89363.22
89363.36
89363.A3
Síran amonný ≥99.95% (metals basis)
Síran amonný
Purity: 99.95%
CAS No.: 7783-20-2
Molecular Formula: H8N2O4S
Formula Weight: 132.14
Physical Form: Crystalline
Density: 1.769
Appearance: White
Melting Point: ca 280° dec.
Merck Reference: 14,555
MDL No.: MFCD00003391
Vzorec:
(NH₄)₂SO₄ Hustota: 1,769 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003391 CAS číslo: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 14,555 |