Tisk…
Síran amonný ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10639.09 10639.18 10639.30
10639.09EA 1010 CZK
10639.09 10639.18 10639.30
Síran amonný ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Síran amonný
Purity: 99.999% CAS No.: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Formula Weight: 132.14 Physical Form: Crystalline Density: 1.769 Appearance: White Melting Point: ca 280° dec. Merck Reference: 14,555 MDL No.: MFCD00003391
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Hustota: 1,769
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003391
CAS číslo: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 14,555