Síran amonný 99.5% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
205870010
205870050
205870250
205872500
ACRO205870010EA
1770
CZK
ACRO205870010
ACRO205870050
ACRO205870250
ACRO205872500
Síran amonný 99.5% p.a.
Síran amonný
Vzorec:
(NH₄)₂SO₄ Bod tání: 280 °C Hustota: 1,78 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003391 CAS číslo: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white Crystals |
Residue after ignition | ≤0.01 % (as SO4) |
pH | 5 to 6 (5 % at 20°C) |
Titration excess NaOH | ≥99.5 % |
Chloride (Cl) | ≤3 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤10 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |