Tisk…
thiokyanatan amonný ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10632.0B A10632.0I A10632.30
A10632.0BEA 2240 CZK
A10632.0B A10632.0I A10632.30
thiokyanatan amonný ≥98%
thiokyanatan amonný
Purity: 98+% CAS No.: 1762-95-4 Molecular Formula: CH4N2S Formula Weight: 76.12 Odour: Odourless Melting Point: 147-149° Beilstein Reference: 3595135 Merck Reference: 14,561 MDL No.: MFCD00011428
Vzorec: NH₄SCN
Bod tání: 147…149 °C
Hustota: 1,305
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011428
CAS číslo: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 14,561