Tisk…
thiokyanatan amonný 98% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
423410030 423415000
ACRO423410030EA 7950 CZK
ACRO423410030 ACRO423415000
thiokyanatan amonný 98% ACS
thiokyanatan amonný
Vzorec: NH₄SCN
MW: 76.12
Bod tání: 149 °C
Hustota: 1.3 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011428
CAS číslo: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystals
Titration Argentimetric ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.025 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Iodine consuming subst. ≤0.004 meq/g