Tisk…
thiokyanatan amonný 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
206500010 206505000 206500025 206500100
ACRO206500010EA 3010 CZK
ACRO206500010 ACRO206505000 ACRO206500025 ACRO206500100
thiokyanatan amonný 99+%, extra pure
thiokyanatan amonný
Vzorec: NH₄SCN
Bod tání: 149 °C
Hustota: 1,3 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011428
CAS číslo: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried basis)
Water ≤1.0 %
pH 4.0 to 6.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤2 ppm