Tisk…
Peroxodisíran amonný 98,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
21300.293EA 2120 CZK
21300.293 21300.260
Peroxodisíran amonný 98,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Peroxodisíran amonný
Vzorec: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2
Bod tání: 120
Hustota: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003390
CAS číslo: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test