Tisk…
Peroxodisíran amonný, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01200.1000 1.01200.5000
1.01200.1000EA 1730 CZK
1.01200.1000 1.01200.5000
Peroxodisíran amonný, Supelco®
Peroxodisíran amonný
Vzorec: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2
Bod tání: 120
Hustota: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003390
CAS číslo: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM