Peroxodisíran amonný ≥98%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
31117-1KG
31117-50KG
31117-5KG
31117-1KGEA
1910
CZK
31117-1KG
HONC31117-50KG
31117-5KG
Peroxodisíran amonný ≥98%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Ammonium peroxodisulphate (APS)
Vzorec:
(NH₄)₂S₂O₈ Bod tání: 120 °C Hustota: 1,98 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003390 CAS číslo: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN: 1444 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00545 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 98 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 0.05 % |
Titrable Acid | Max. 0.04 meq/g |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.00005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride, Chlorate (as Cl) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |